Merck
493252
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid-17O4 solution
~80 wt. % in H217O, 20 atom % 17O
About This Item
Fórmula lineal:
H3P17O4
Número de CAS:
Peso molecular:
101.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
20 atom % 17O
mol peso
99.80 by atom % calculation (20 atom % 17O)
concentración
~80 wt. % in H217O
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[17OH]P([17OH])([17OH])=[17O]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-JCDJMFQYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)