Merck
492604
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-d6
99 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
DOCD2CD2OD
Número de CAS:
Peso molecular:
68.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12142201
isotopic purity
99 atom % D
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)