Merck
49157
Sigma-Aldrich
2-(2-Cyanethyl)cyclohexanone
≥97.0%
Sinónimos:
2-Oxocyclohexane-2-propionitrile, 3-(2-Oxocyclohexyl)propionitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
151.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0%
índice de refracción
n20/D 1.474
densidad
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CCCCC1CCC#N
InChI
1S/C9H13NO/c10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)11/h8H,1-6H2
Clave InChI
SPTVCXKSSRBTMN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-(2-Cyanethyl)cyclohexanone, also known as 3-(2-oxocyclohexyl)propionitrile, is an α-substituted cyclohexanone. It reacts with BrF3(bromine trifluoride) to form the corresponding oxadecaline.[1]
Aplicación
2-(2-Cyanethyl)cyclohexanone may be used in the synthesis of 4-keto-nona-1,9-dioic acid by reacting with hydrogen peroxide.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Katritzky AR and Talyor RJK
Comprehensive Organic Functional Group Transformations II, 2986-2986 (2004)
Purich DL
Enzyme Kinetics and Mechanism, Part F, 354, 109-109 (2002)