Merck
490598
Sigma-Aldrich
Propane-1,1,1,3,3,3-d6
98 atom % D
Sinónimos:
1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropane
Seleccione un Tamaño
500 ML
MXP 34,244.00
MXP 34,244.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
MXP 34,244.00
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CH2CD3
Número de CAS:
Peso molecular:
50.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
MXP 34,244.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
densidad de vapor
1.5 (vs air)
presión de vapor
8.42 atm ( 21.1 °C)
pureza isotópica
98 atom % D
bp
−42.1 °C (lit.)
mp
−188 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])CC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3
Clave InChI
ATUOYWHBWRKTHZ-WFGJKAKNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Standard 500 mL quantity is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with brass 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 100 psig for 500 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Productos recomendados
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Información legal
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
espiga
Referencia del producto
Descripción
Precios
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
-155.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-104.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)