Merck
490547
Sigma-Aldrich
Potassium nitrate-15N
60 atom % 15N
Sinónimos:
15N Labeled KNO3
Seleccione un Tamaño
10 G
MXP 17,349.00
MXP 17,349.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
MXP 17,349.00
About This Item
Fórmula lineal:
K15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
102.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
MXP 17,349.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
60 atom % 15N
mol peso
101.70 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mp
334 °C (lit.)
densidad
2.143 g/mL
aplicaciones
agriculture
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[K+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1
Clave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-IEOVAKBOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circle
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.