Merck
490520
Sigma-Aldrich
Phthalic-α,α−13C2 acid
≥99 atom % 13C, ≥99%
Sinónimos:
1,2-Benzenedicarboxylic-13C2 acid, Phthalic-(dicarboxyl-13C2) acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,2-(13CO2H)2
Peso molecular:
168.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
solid
mp
210-211 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
O[13C](=O)c1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
Clave InChI
XNGIFLGASWRNHJ-BFGUONQLSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)