Merck
489913
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-15N, L-Alanine-15N, N-t-Boc derivative
Seleccione un Tamaño
250 MG
MXP 9,844.00
MXP 9,844.00
Fecha estimada de envío20 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
MXP 9,844.00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(15NH-Boc)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
190.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
MXP 9,844.00
Fecha estimada de envío20 de abril de 2025
Solicitar más información
isotopic purity
≥98 atom % 15N
Quality Level
assay
≥99% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D −23°, c = 2 in acetic acid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc
mass shift
M+1
SMILES string
C[C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i9+1
InChI key
QVHJQCGUWFKTSE-LBBOFACRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)