Merck
488925
Sigma-Aldrich
DL-Alanine-2-d
98 atom % D
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 12,586.00
MXP 12,586.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 12,586.00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CD(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
90.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
MXP 12,586.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]C(C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i2D
Clave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-VMNATFBRSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)