Merck
487805
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-18O2
95 atom % 18O
Sinónimos:
Acetic acid-18O2 sodium salt
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 36,077.00
MXP 36,077.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 36,077.00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C18O2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
86.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
MXP 36,077.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
95 atom % 18O
Formulario
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[Na+].CC([18O-])=[18O]
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i3+2,4+2;
Clave InChI
VMHLLURERBWHNL-MZCPDTSISA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)