486620
Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)chromium(V) dimer
97%
About This Item
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
~220 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Cr].[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4CO.2Cr/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;4*1-2;;/h2*1-5H3;;;;;;
Clave InChI
DYOFVXQOZUEOEJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)