Merck
485659
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-2,4-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Ethyl 3-oxobutanoate-2,4-13C2
Seleccione un Tamaño
500 MG
MXP 16,815.00
MXP 16,815.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
MXP 16,815.00
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3CO13CH2CO2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
132.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
MXP 16,815.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
densidad
1.045 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CCOC(=O)[13CH2]C([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,4+1
Clave InChI
XYIBRDXRRQCHLP-NDLBAUGKSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)