Merck
485535
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol-d10
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Cleland’s reagent-d10
Seleccione un Tamaño
500 MG
MXP 35,438.00
MXP 35,438.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
MXP 35,438.00
About This Item
Fórmula lineal:
DSCD2CD(OD)CD(OD)CD2SD
Número de CAS:
Peso molecular:
164.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161504
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
MXP 35,438.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
técnicas
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
42-44 °C (lit.)
cambio de masa
M+10
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]OC([2H])(C([2H])([2H])S[2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])S[2H]
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D,5D,6D/hD2
Clave InChI
VHJLVAABSRFDPM-BSSDICLPSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)