Merck
485071
Sigma-Aldrich
3′,6′-Dichlorofluoran
95%
Sinónimos:
Fluorescein dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H10Cl2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
369.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
mp
253-255 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc2c(Oc3cc(Cl)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)