Merck
483540
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
2-Methoxy-5-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
169.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
mp
144-153 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
COc1ccc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Clave InChI
CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Suzuki couplings
  • Copper catalyzed arylation
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)