Merck
483435
Sigma-Aldrich
Dimethylphenylvinylsilane
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5Si(CH3)2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
bp
82 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14Si/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h4-9H,1H2,2-3H3
InChI key
QDEZCOQKJSRQNN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
138.9 °F - closed cup
flash_point_c
59.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1