Merck
483281
Sigma-Aldrich
Chromium(III) bromide hexahydrate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CrBr3 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
399.80
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
79 °C (lit.)
densidad
5.4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Br[Cr](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clave InChI
XIOAYKRRSJTLOZ-UHFFFAOYSA-K
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)