Merck
483249
Sigma-Aldrich
Antimony(V) oxide
85%
Sinónimos:
Antimony pentoxide
About This Item
Fórmula lineal:
Sb2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
323.52
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
85%
mp
380 °C (dec.) (lit.)
density
3.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
InChI
1S/5O.2Sb
InChI key
LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)