483230
Mercury(I) bromide
≥99.9%
Sinónimos:
Mercurous bromide
About This Item
Fórmula lineal:
Hg2Br2
Número de CAS:
Peso molecular:
560.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensayo
≥99.9%
mp
445 °C (lit.)
densidad
7.31 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Hg]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)