Merck
483109
Sigma-Aldrich
3-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-4,6-O-(4-methoxybenzylidene)-D-glucal
97%
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]25/D −69°, c = 1.2 in chloroform
mp
−30 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C2OC[C@H]3OC=C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]3O2
InChI
1S/C20H30O5Si/c1-20(2,3)26(5,6)25-16-11-12-22-17-13-23-19(24-18(16)17)14-7-9-15(21-4)10-8-14/h7-12,16-19H,13H2,1-6H3/t16-,17-,18+,19?/m1/s1
Clave InChI
ZTRSSQRWGPRALW-KAKFPZCNSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)