481823
Mercury(II) thiocyanate
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Mercuric isothiocyanate, Mercuric sulfocyanide, Mercuric thiocyanate, Mercury di(thiocyanate), Thiocyanic acid, mercury(II) salt
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤110 ppm Trace Metal Analysis
mp
165 °C (dec.) (lit.)
densidad
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N#CS[Hg]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Hg/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
GBZANUMDJPCQHY-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
120 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?