Merck
481750
Sigma-Aldrich
Acetonitrilo-d3
99.95 atom % D
Sinónimos:
Cianuro de metil-d3, Trideuteroacetonitrilo
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
44.07
Beilstein:
1740230
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
pureza isotópica
99.95 atom % D
contiene
1% TMS
índice de refracción
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
densidad
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)