Merck
481734
Sigma-Aldrich
Cadmium tetrafluoroborate solution
45 wt. % in H2O, 99.99%
About This Item
Fórmula lineal:
Cd(BF4)2
Número de CAS:
Peso molecular:
286.02
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99.99%
concentration
45 wt. % in H2O
density
1.485 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Cd++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)