Merck
481602
Sigma-Aldrich
Potassium hexabromorhenate(IV)
≥99.99% trace metals basis
Seleccione un Tamaño
100 MG
DKK 1,536.75
250 MG
DKK 2,053.50
500 MG
DKK 3,048.00
1 G
DKK 3,808.50
2.5 G
DKK 7,737.75
5 G
DKK 14,280.00
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-749190-100MG
DKK 1,536.75
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
DKK 1,536.75
250 MG
DKK 2,053.50
500 MG
DKK 3,048.00
1 G
DKK 3,808.50
2.5 G
DKK 7,737.75
5 G
DKK 14,280.00
About This Item
Fórmula lineal:
K2ReBr6
Número de CAS:
Peso molecular:
743.83
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-749190-100MG
DKK 1,536.75
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
density
4.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K][Re]([K])(Br)(Br)(Br)(Br)(Br)Br
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)