Merck
481157
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) bromide
99.99% trace metals basis
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 5,455.00
MXP 5,455.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 5,455.00
About This Item
Fórmula lineal:
Pd(NH3)4Br2
Número de CAS:
Peso molecular:
334.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
MXP 5,455.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
>150 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N.N.N.N.Br[Pd]Br
InChI
1S/2BrH.4H3N.Pd/h2*1H;4*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
Clave InChI
BLPSMPASLSGGOC-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)