Merck
481041
Sigma-Aldrich
Titanium(II) oxide
powder, −325 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Titanium monoxide
About This Item
Fórmula lineal:
TiO
Número de CAS:
Peso molecular:
63.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
deposition grade
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: titanium
tamaño de partícula
−325 mesh
cadena SMILES
O=[Ti]
InChI
1S/O.Ti
Clave InChI
OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Donald J Joseph et al.
PloS one, 14(10), e0223509-e0223509 (2019-10-11)
Many in vivo studies suggest that inhalational anesthetics can accelerate or prevent the progression of neuropathology and cognitive impairments in Alzheimer Disease (AD), but the synaptic mechanisms mediating these ambiguous effects are unclear. Here, we show that repeated exposures of