480509
Methyl 5-nitro-2-furoate
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
78-82 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO5/c1-11-6(8)4-2-3-5(12-4)7(9)10/h2-3H,1H3
Clave InChI
UTLKCGPAJUYGOM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?