Merck
479926
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-Boc-5-benzyl-2-oxomorpholine
99%
Sinónimos:
tert-Butyl (S)-(−)-5-benzyl-2-oxo-4-morpholinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
291.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D −14.5°, c = 2.45 in chloroform
mp
98-100 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)OC[C@@H]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H21NO4/c1-16(2,3)21-15(19)17-10-14(18)20-11-13(17)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3/t13-/m0/s1
Clave InChI
NQZZZVQLJCFCGL-ZDUSSCGKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)