479594
Boc-D-phenylalaninol
98%
Sinónimos:
(R)-(+)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenyl-1-propanol, (R)-2-(Boc-amino)-3-phenyl-1-propanol, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalaninol
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
optical activity
[α]23/D +24°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
95-98 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H21NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,16H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m1/s1
InChI key
LDKDMDVMMCXTMO-GFCCVEGCSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?