478873
(R)-(−)-2-Chloromandelic acid
99%
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
optical activity
[α]23/D −126°, c = 3 in H2O
mp
119-121 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChI key
RWOLDZZTBNYTMS-SSDOTTSWSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?