Merck
478733
Sigma-Aldrich
Trichloro(trichloromethyl)silane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3CSiCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
252.81
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
97%
mp
112-115 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)[Si](Cl)(Cl)Cl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)