Merck
478563
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chloro-9H-purine-9-acetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6ClN5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
227.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
>300 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
Nc1nc(Cl)c2ncn(CC(O)=O)c2n1
InChI
1S/C7H6ClN5O2/c8-5-4-6(12-7(9)11-5)13(2-10-4)1-3(14)15/h2H,1H2,(H,14,15)(H2,9,11,12)
Clave InChI
LRZBBTTUKFVUMZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Amino-6-chloro-9H-purine-9-acetic acid is a purine derivative.
Aplicación
2-Amino-6-chloro-9H-purine-9-acetic acid may be used as starting material in the synthesis of:
  • 6-decyloxy substituted purine intermediates[1]
  • 6-decylthio substituted purine intermediates[1]
  • 6-decyloxy or 6-decylthio-9-phenylalanine/serine or alanine-substituted purine derivatives[1]
  • 2,6-diaminopurine monomer[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Damian Ackermann et al.
Nucleic acids research, 41(8), 4729-4739 (2013-02-28)
The structural reorganization of nanoscale DNA architectures is a fundamental aspect in dynamic DNA nanotechnology. Commonly, DNA nanoarchitectures are reorganized by means of toehold-expanded DNA sequences in a strand exchange process. Here we describe an unprecedented, toehold-free switching process that
Ashish K Pathak et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(7), 1685-1695 (2013-02-26)
6-Oxo and 6-thio analogs of purine were prepared based on the initial activity screening of a small, diverse purine library against Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Certain 6-oxo and 6-thio-substituted purine analogs described herein showed moderate to good inhibitory activity. N(9)-substitution apparently