Merck
47819
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(3-Me)-OH
≥98.0%
Sinónimos:
Fmoc-3-methyl-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
401.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
assay
≥98.0%
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c1
InChI
1S/C25H23NO4/c1-16-7-6-8-17(13-16)14-23(24(27)28)26-25(29)30-15-22-20-11-4-2-9-18(20)19-10-3-5-12-21(19)22/h2-13,22-23H,14-15H2,1H3,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m0/s1
InChI key
NJXPSSISZLAXRE-QHCPKHFHSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)