478008
N-Propylbutylamine
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.412 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
densidad
0.745 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCCNCCC
InChI
1S/C7H17N/c1-3-5-7-8-6-4-2/h8H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
CWYZDPHNAGSFQB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)