Merck
477761
Sigma-Aldrich
N,N-Diallyl-2,2,2-trifluoroacetamide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CON(CH2CH=CH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
193.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
bp
67-68.5 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amide
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)N(CC=C)CC=C
InChI
1S/C8H10F3NO/c1-3-5-12(6-4-2)7(13)8(9,10)11/h3-4H,1-2,5-6H2
Clave InChI
YLFAOCVUPKJNHP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
N,N-Diallyl-2,2,2-trifluoroacetamide (DAF) is an organic building block used in chemical synthesis. The capability of silica immobilized Hoveyda-Grubbs type catalysts to facilitate the ring-closing metathesis of (-)-β-citronellene and DAF has been investigated. Its density and refractive index at 25°C is 1.1300g/cm3 and 1.4130 respectively.
Aplicación
N,N-Diallyl-2,2,2-trifluoroacetamide may be used as a substrate for ring-closing metathesis (RCM) reaction.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)