Merck
477508
Sigma-Aldrich
IR-676 iodide
Dye content 97 %
Sinónimos:
1,1′,3,3,3′,3′-Hexamethyl-4,5,4′,5′-dibenzoindodicarbocyanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H35IN2
Número de CAS:
Peso molecular:
610.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
composition
Dye content, 97%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
676 nm
SMILES string
[I-].CN1c2ccc3ccccc3c2C(C)(C)/C1=C\C=C\C=C\C4=[N+](C)c5ccc6ccccc6c5C4(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)