Merck
477478
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-4-Oxomyrtenyl pivalate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22O3
Número de CAS:
Peso molecular:
250.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
97%
optical activity
[α]20/D +176°, c = 1 in chloroform
mp
40-44 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)