Merck
477214
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Glycidyl undecyl ether
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
97%
optical activity
[α]20/D +4.6°, neat
bp
120-121 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCOC[C@@H]1CO1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)