Merck
47719
Sigma-Aldrich
N-Formylglycine ethyl ester
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
HCONHCH2COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
131.13
Beilstein:
1099378
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
n20/D 1.453
bp
267-269 °C (lit.)
densidad
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CCOC(=O)CNC=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
GMBCCEOJUWMBPF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)