Merck
477176
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxytetradecane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H28O
Número de CAS:
Peso molecular:
212.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]25/D +9°, neat
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
95-96 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidad
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC[C@@H]1CO1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)