Merck
476927
Sigma-Aldrich
Tris(4-methoxyphenyl)borane ammonia complex
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3OC6H4)3B·NH3
Número de CAS:
Peso molecular:
349.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
mp
191 °C (lit.)
cadena SMILES
N.COc1ccc(cc1)B(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)