47632
Fmoc-Arg(Mtr)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Nα-Fmoc-Nω-(4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl)-L-arginine, Nα-Fmoc-Nω-MTR-L-arginine
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0% (TLC)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C31H36N4O7S/c1-18-16-27(41-4)19(2)20(3)28(18)43(39,40)35-30(32)33-15-9-14-26(29(36)37)34-31(38)42-17-25-23-12-7-5-10-21(23)22-11-6-8-13-24(22)25/h5-8,10-13,16,25-26H,9,14-15,17H2,1-4H3,(H,34,38)(H,36,37)(H3,32,33,35)/t26-/m0/s1
InChI key
LKGHIEITYHYVED-SANMLTNESA-N
Other Notes
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?