476048
N-Acetyl-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-D-alanine
98%
About This Item
assay
98%
optical activity
[α]22/D −26°, c = 4 in 1 M HCl
mp
150-152 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(C[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C13H17NO5/c1-8(15)14-10(13(16)17)6-9-4-5-11(18-2)12(7-9)19-3/h4-5,7,10H,6H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)/t10-/m1/s1
InChI key
CDJLVVKXGZXTPW-SNVBAGLBSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)