Merck
47597
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Leu-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-N-methyl-L-leucine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H25NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
367.44
Beilstein/REAXYS Number:
3630430
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Quality Level
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
optical activity
[α]20/D −20.5±0.5°, c = 1% in DMF
mp
113-116 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)12-20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,12-13H2,1-3H3,(H,24,25)/t20-/m0/s1
InChI key
BUJQSIPFDWLNDC-FQEVSTJZSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)