Merck
475661
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane benzoate diacrylate
About This Item
Fórmula lineal:
(H2C=CHCO2CH2)2C(C2H5)CH2O2CC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
346.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
contiene
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
densidad
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)c1ccccc1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)