Merck
47555
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-4-piperidone
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H19NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
321.37
Beilstein:
8857729
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO3/c22-14-9-11-21(12-10-14)20(23)24-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-13H2
Clave InChI
AMWDMRLGMSQZTK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Fmoc-4-piperidone, also referred as (9H-fluoren-9-yl)methyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate, is a piperidone derivative.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)