Merck
47553
Sigma-Aldrich
4-Fmoc-1-piperazineacetic acid hydrate
≥97.0%
Sinónimos:
4-Fmoc-piperazin-1-ylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H22N2O4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
366.41 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensayo
≥97.0%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.OC(=O)CN1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H22N2O4.H2O/c24-20(25)13-22-9-11-23(12-10-22)21(26)27-14-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19;/h1-8,19H,9-14H2,(H,24,25);1H2
Clave InChI
JKKYLQKTKJFMNJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)