474940
5-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.646 (lit.)
bp
268-272 °C (lit.)
densidad
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1N=C=S
InChI
1S/C8H6ClNS/c1-6-2-3-7(9)4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
Clave InChI
VDBDGAPNWNWUSA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)