474835
2,4-Difluorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.598 (lit.)
bp
46-48 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(N=C=S)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F2NS/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
Clave InChI
ABGGPKIFVAIRGU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- N-(2,4-difluorophenyl)-2-(4-(phenylsulfonyl)benzoyl)hydrazinecarbothioamide
- 2-(4-(4-chlorophenylsulfonyl)benzoyl)-N-(2,4-difluorophenyl)hydrazinecarbothioamide
- 2-(4-(4-bromophenylsulfonyl)benzoyl)-N-(2,4-difluorophenyl)hydrazinecarbothioamide
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?