Merck
474614
Sigma-Aldrich
Tetrakis[1-[(4-tert-butylphenyl)sulfonyl]-(2S)-pyrrolidinecarboxylate]dirhodium(II)
Sinónimos:
Rh2(S-TBSP)4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C60H80N4O16Rh2S4
Número de CAS:
Peso molecular:
1447.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
actividad óptica
[α]20/D −187°, c = 0.1 in chloroform
mp
273 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O[Rh]OC(=O)[C@@H]3CCCN3S(=O)(=O)c4ccc(cc4)C(C)(C)C.CC(C)(C)c5ccc(cc5)S(=O)(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)O[Rh]OC(=O)[C@@H]7CCCN7S(=O)(=O)c8ccc(cc8)C(C)(C)C
InChI
1S/4C15H21NO4S.2Rh/c4*1-15(2,3)11-6-8-12(9-7-11)21(19,20)16-10-4-5-13(16)14(17)18;;/h4*6-9,13H,4-5,10H2,1-3H3,(H,17,18);;/q;;;;2*+2/p-4/t4*13-;;/m0000../s1
Clave InChI
HVKPLPQGLBYKLH-WYIKOJPOSA-J
Aplicación
Catalyst for asymmetric cyclopropanations.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Davies, H.M.L. Hutcheson, D.K.
Tetrahedron Letters, 34, 7243-7243 (1993)
Davies, H.M.L. et al.
Tetrahedron Letters, 38, 1741-1741 (1997)
Davies, H.M.L. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 4133-4133 (1996)
Davies, H.M.L. et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 6897-6897 (1996)