Merck
473766
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Benzyloxy-2-(Boc-amino)-1-propanol
98%
Sinónimos:
(R)-(+)-3-Benzyloxy-2-(tert-butoxycarbonylamino)-1-propanol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
281.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
optical activity
[α]20/D +14°, c = 1 in chloroform
mp
66-69 °C (lit.)
functional group
amine
ether
hydroxyl
phenyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)COCc1ccccc1
InChI
1S/C15H23NO4/c1-15(2,3)20-14(18)16-13(9-17)11-19-10-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13,17H,9-11H2,1-3H3,(H,16,18)/t13-/m1/s1
InChI key
MSIDLARYVJJEQY-CYBMUJFWSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)